Learn More
4-Amino-1-tert-butyl-3-(3-Bromobenzyl)pyrazolo[3,4-d]Pyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30010128
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010128 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30010128 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA602985100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 956025-99-3
Summenformel C16 H18 Br N5
Molekulargewicht (g/mol) 360.25
Synonym 3-[(3-Bromophenyl)methyl]-1-(1,1-dimethylethyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine, 3-BrB-PP1;
IUPAC-Name 3-[(3-Bromophenyl)methyl]-1-tert-butylpyrazolo[3,4-d]Pyrimidin-4-Amin
SMILES CC(C)(C)n1nc(Cc2cccc(Br)c2)c3c(N)ncnc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-1-tert-butyl-3-(3-bromobenzyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H18BrN5/c1-16(2,3)22-15-13(14(18)19-9-20-15)12(21-22)8-10-5-4-6-11(17)7-10/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H2,18,19,20)
Formelmasse 359.0746
Reinheit (%) >95%