Learn More
4-Amino-1-Naphthol-Hydrochlorid, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406866
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11406866 1 g 1 Gramm
11416866 5 g 5 Gramm
11426866 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11406866 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23978.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5959-56-8 | C10H10ClNO | 195.646 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5959-56-8
Summenformel C10H10ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 195.646
MDL-Nummer MFCD00012562
InChI-Schlüssel FDBQTRARWCKEJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-1-naphthol hydrochloride, 4-aminonaphthalen-1-ol hydrochloride, 1-amino-4-naphthol hydrochloride, 1-naphthalenol, 4-amino-, hydrochloride, 4-amino-1-naphtholhydrochloride, 4-aminonaphthol, chloride, pcmd-cc-pab-253, 1-naphthalenol, 4-amino-, hydrochloride 1:1, acmc-1aogt, 4-amino-1-naphthol . hcl
PubChem CID 2723858
IUPAC-Name 4-aminonaphthalen-1-ol;hydrochlorid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2O)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-1-naphthol hydrochloride
Schmelzpunkt ∼272°C (decomposition)
Menge 1 g
Formelmasse 195.65
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch