Learn More
4-Amino-1-naphthol Hydrochlorid (Tech.), 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10564091 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10564091 25 g 25 Gramm
10246110 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10564091 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 158510250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5959-56-8 | C10H9NO·HCl | 195.65 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5959-56-8
Summenformel C10H9NO·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 195.65
MDL-Nummer MFCD00012562
InChI-Schlüssel FDBQTRARWCKEJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-1-naphthol hydrochloride, 4-aminonaphthalen-1-ol hydrochloride, 1-amino-4-naphthol hydrochloride, 1-naphthalenol, 4-amino-, hydrochloride, 4-amino-1-naphtholhydrochloride, 4-aminonaphthol, chloride, pcmd-cc-pab-253, 1-naphthalenol, 4-amino-, hydrochloride 1:1, acmc-1aogt, 4-amino-1-naphthol . hcl
PubChem CID 2723858
IUPAC-Name 4-aminonaphthalen-1-ol;hydrochlorid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2O)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-1-naphthol hydrochloride
Namenshinweis tech., 90%
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 273.0°C
Farbe Grau bis Pink
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC10H6OH·HCl
Menge 25 g
Beilstein 13, 667
Merck Index 10, 457
Formelmasse 195.65
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Pulver