Learn More
4-Amino-1-methyl-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496577
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15496577 5 g 5 Gramm
15406587 250 mg 250 Milligramm
15486577 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15496577 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33728.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 69843-13-6 | C4H7N3 | 97.121 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69843-13-6
Summenformel C4H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 97.121
MDL-Nummer MFCD05667135
InChI-Schlüssel LBGSWBJURUFGLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazol-4-amine, 1-methyl-1h-pyrazol-4-ylamine, 4-amino-1-methylpyrazole, 1h-pyrazol-4-amine, 1-methyl, 1-methyl-1h-pyrazole-4-ylamine, 4-amino-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-4-ylamine, acmc-20a0x1, 4-amino-1-methyl-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazole-4-amine
PubChem CID 4770990
IUPAC-Name 1-Methylpyrazol-4-Amin
SMILES CN1C=C(C=N1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 47°C to 50°C
Menge 5 g
Beilstein 4368862
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 97.12
Reinheit (%) 97%