Learn More
4-Amino-1-butanol, TRC
Artikelnummer. 30316189
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30316189 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316189 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6021205G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-1-butanol
CAS 13325-10-5
Summenformel C4H11NO
Menge 5 g
Synonym 1-Amino-4-butanol, 4-Amino-1-butanol, 4-Aminobutanol, 4-Hydroxy-1-butanamine, 4-Hydroxybutylamine, Butanolamine
InChI-Formel InChI=1S/C4H11NO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2
SMILES NCCCCO
IUPAC-Name 4-Aminobutan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 89.14
Formelmasse 89.0841