Learn More
4-Amino-1-Butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Amino-1-butanol is a useful intermediate in a variety of organic synthesis. It is mainly used in personal-care products, preparation of water soluble cationic flocculants and ion exchange resins as well as in the preparation of beta-lactam antibiotics. It is used for the production of efficient anionic emulsifiers, nonionic polyethylene emulsions, water treatment, metal treatment and absorption of carbon dioxide gas. It is used as a pigment dispersion aid and curing agent in selected textile -resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Amino-1-Butanol ist ein nützliches Zwischenprodukt in einer Vielzahl organischer Synthesen. Es wird hauptsächlich in Körperpflegeprodukten, bei der Herstellung wasserlöslicher kationischer Flockungsmittel und Ionenaustauscherharze sowie Beta-Lactam-Antibiotika verwendet. Es wird für die Produktion effizienter anionischer Emulgatoren, nichtionischer Polyethylen-Emulsionen, Wasseraufbereitung, Metallbehandlung und Absorption von Kohlendioxid verwendet. Es wird als Pigmentdispergierhilfe und Härtemittel in ausgewählten Textilharzen verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Amino-1-butanol |
| Schmelzpunkt | 16°C to 18°C |
| Dichte | 0.967 |
| Siedepunkt | 206°C |
| Flammpunkt | 107°C (224°F) |
| Geruch | Amine-like |
| Strukturformel | H2N(CH2)4OH |
| Brechungsindex | 1.461 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2735 |
| Mehr anzeigen |