Learn More
4-Amino-1-Butanol, 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 176350010
Additional Details : CAS : 13325-10-5 Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 1g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10013813
  • 25.92 CHF / 1 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 4
Chemische Identifikatoren
13325-10-5
89.14
BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-N
25868
C(CCO)CN
C4H11NO
MFCD00008230
4-amino-1-butanol, 4-aminobutanol, 1-butanol, 4-amino, 4-amino-butan-1-ol, 4-hdyroxybutylamine, 4-hydroxybutylamine, 4-hydroxy-n-butylamine, butanolamine, 4-amino butanol, 4-amino-butanol
4-aminobutan-1-ol
Spezifikation
4-Amino-1-butanol
107°C
Glasflasche
0.96
Farblos bis hellgelb
1g
13325-10-5
100.0
C4H11NO
MFCD00008230
4-amino-1-butanol, 4-aminobutanol, 1-butanol, 4-amino, 4-amino-butan-1-ol, 4-hdyroxybutylamine, 4-hydroxybutylamine, 4-hydroxy-n-butylamine, butanolamine, 4-amino butanol, 4-amino-butanol
BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-N
4-aminobutan-1-ol
25868
Flüssig
0.9600g/mL
Authentic
1.4605 to 1.4625
206.0°C
16.0°C to 18.0°C
98%
97.5
97.5% min. (GC)
H2N(CH2)4OH
04, 291
Solubility in water: miscible
C(CCO)CN
89.14
89.14
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 4-Amino-1-butanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation