Learn More
4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-on (Ampyrone), Mikromol™
Artikelnummer. 17952036
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17952036 25 mg 25 Milligramm
17941706 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17952036 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0052.040025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-on (Ampyrone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminoantipyrin
CAS 83-07-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Aminoantipyrin
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C11 H13 N3 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Metamizole Sodium Monohydrate Imp. B (EP), Metamizole Imp. B (EP), Antipyrine, 4-amino- (8CI), 4-Amino-1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, (2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)amine, 1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-4-amino-3H-pyrazol-3-one, 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-amino-5-pyrazolone, 4-AAP, 4-Amino-1,2-dihydro-2,3-dimethyl-1-phenylpyrazol-5-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydropyrazol-3-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3(2H)-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-3-pyrazolone, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-4-pyrazolin-3-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazolin-3-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazoline, 4-Amino-1-phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolone, 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone, 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenylpyrazolin-5-one, 4-Aminoantipyrine, 4-Aminophenazone, Aminoantipyrine, Aminoazophene, Ampyrone, Metapirazone, NSC 60242, Solvapyrin A, Metamizole Sodium Monohydrate Impurity B, Metamizole Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
SMILES CN1N(C(=O)C(=C1C)N)c2ccccc2
IUPAC-Name 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 203.24
Menge 25 mg
Formelmasse 203,1059 g/mol