Learn More
4-Amino-1,2,4-triazol, Mikromol™
Artikelnummer. 30052348
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052348 25 mg 25 Milligramm
17941746 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052348 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0235.090025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Amino-1,2,4-triazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-1,2,4-triazole
CAS 584-13-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Amino-1,2,4-triazole
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C2 H4 N4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 4-Amino-1,2,4-triazole
InChI-Formel InChI=1S/C2H4N4/c3-6-1-4-5-2-6/h1-2H,3H2
SMILES Nn1cnnc1
IUPAC-Name 1,2,4-Triazol-4-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 84.08
Menge 25 mg
Formelmasse 84,0436 g/mol