Learn More
4-Amino-1,2,4-triazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433308
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11433308 100 g 100 Gramm
11413308 5 g 5 Gramm
11423308 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433308 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17716.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 584-13-4 | C2H4N4 | 84.082 g/mol
4-Amino-1,2,4-triazole is used as an intermediate for the preparation of antifungal agent like fluconazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Amino-1,2,4-Triazol wird als Zwischenprodukt für die Herstellung von Antimykotika wie Fluconazol verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 584-13-4
Summenformel C2H4N4
Molekulargewicht (g/mol) 84.082
MDL-Nummer MFCD00003099
InChI-Schlüssel FMCUPJKTGNBGEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-1,2,4-triazole, 4-amino-4h-1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazol-4-amine, 1-amino-1,3,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, 4-amino, 1-amino-1h-1,3,4-triazole, 4-amino-1,2,4 4h-triazole, 4h-1,2,4-triazol-4-ylamine, 1-amino-1,4-triazole, 4-amino-1,4-triazole
PubChem CID 11432
IUPAC-Name 1,2,4-Triazol-4-Amin
SMILES C1=NN=CN1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-1,2,4-triazole
Schmelzpunkt 83°C to 88°C
Menge 100 g
Beilstein 107563
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol.
Formelmasse 84.08
Reinheit (%) 99%