Learn More
4-Amino-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Amino-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine |
| CAS Min. % | 98.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Siedepunkt | 215°C to 218°C |
| Flammpunkt | 72°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Brechungsindex | 1.4795 to 1.4815 |
| Mehr anzeigen |