Learn More
4-Amidinopyridinhydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498893
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498893 25 g 25 Gramm
11478893 1 g 1 Gramm
11488893 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498893 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11050.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6345-27-3 | C6H8ClN3 | 157.60 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6345-27-3
Summenformel C6H8ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 157.60
MDL-Nummer MFCD00040385
InChI-Schlüssel IONKMFGAXKCLMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym isonicotinimidamide hydrochloride, pyridine-4-carboximidamide hydrochloride, 4-amidinopyridine hydrochloride, isonicotinamidine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide, monohydrochloride, isonicotinamidine, hydrochloride, 4-amidino-pyridine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine, chloride
PubChem CID 2776844
IUPAC-Name Pyridin-4-carboximidamid;hydrochlorid
SMILES Cl.NC(=N)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amidinopyridine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼245°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 3562678
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 157.6
Reinheit (%) ≥98%