Learn More
4-Allyloxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11404834
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
40663-68-1
C10H10O2
162.19
MFCD00014133
TYNJQOJWNMZQFZ-UHFFFAOYSA-N
4-allyloxybenzaldehyde, 4-allyloxy benzaldehyde, p-allyloxy benzaldehyde, p-allyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-2-propenyloxy, 4-prop-2-en-1-yloxy benzaldehyde, 4-prop-2-enyloxybenzaldehyde, 4-allyloxybenzaldehyd, acmc-20ampt
95942
4-Prop-2-Enoxybenzaldehyd
C=CCOC1=CC=C(C=O)C=C1
40663-68-1
C10H10O2
162.19
MFCD00014133
TYNJQOJWNMZQFZ-UHFFFAOYSA-N
4-allyloxybenzaldehyde, 4-allyloxy benzaldehyde, p-allyloxy benzaldehyde, p-allyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-2-propenyloxy, 4-prop-2-en-1-yloxy benzaldehyde, 4-prop-2-enyloxybenzaldehyde, 4-allyloxybenzaldehyd, acmc-20ampt
95942
4-Prop-2-Enoxybenzaldehyd
C=CCOC1=CC=C(C=O)C=C1
4-Allyloxybenzaldehyde is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Allyloxybenzaldehyd wird für pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nur mit angemessener Belüftung verwenden. Unter inerter Atmosphäre lagern. Vor Feuchtigkeit und Hitze schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Allyloxybenzaldehyde
Dichte 1.058
Siedepunkt 150°C to 152°C (18 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5695
Menge 10 g
Beilstein 2206924
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Immiscible in water.
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 97%