Learn More
4-Allylanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470917
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11470917 100 g 100 Gramm
11460917 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470917 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23311.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 140-67-0 | C10H12O | 148.205 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140-67-0
Summenformel C10H12O
Molekulargewicht (g/mol) 148.205
MDL-Nummer MFCD00008653
InChI-Schlüssel ZFMSMUAANRJZFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym estragole, 4-allylanisole, p-allylanisole, tarragon, methyl chavicol, 1-allyl-4-methoxybenzene, estragol, esdragol, esdragole, esdragon
PubChem CID 8815
ChEBI CHEBI:4867
IUPAC-Name 1-Methoxy-4-prop-2-enylbenzol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Allylanisole
Dichte 0.965
Siedepunkt 215°C to 216°C
Flammpunkt 81°C (177°F)
Brechungsindex 1.521
Menge 100 g
Beilstein 1099454
Merck Index 14,3705
Formelmasse 148.21
Reinheit (%) 98%