Learn More
4-Acryloylmorpholin, 98+%, stab. mit4-methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317816
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11317816 25 g 25 Gramm
11307816 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317816 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12947.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5117-12-4 | C7H11NO2 | 141.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5117-12-4
Summenformel C7H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 141.17
MDL-Nummer MFCD00047413
InChI-Schlüssel XLPJNCYCZORXHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acryloylmorpholine, 1-morpholinoprop-2-en-1-one, n-acrylylmorpholine, n-acryloylmorpholine, morpholine, 4-1-oxo-2-propenyl, poly acryloylmorpholine, acryloylmorpholine, acryloyl morpholine, 1-morpholin-4-yl prop-2-en-1-one, unii-k0y58p61ja
PubChem CID 98723
IUPAC-Name 1-Morpholin-4-ylprop-2-en-1-on
SMILES C=CC(=O)N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acryloylmorpholine
Namenshinweis stabilized with 4-methoxyphenol
Schmelzpunkt -8°C
Dichte 1.12
Siedepunkt 158°C (50 mmHg)
Flammpunkt 127°C (260°F)
Brechungsindex 1.509
Menge 25 g
Beilstein 119302
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 141.17
Reinheit (%) ≥98%