Learn More
4-Acetylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479862
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479862 100 g 100 Gramm
11469862 25 g 25 Gramm
11489862 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479862 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12015.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1122-54-9 | C7H7NO | 121.139 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Acetylpyridin bei Reaktion mit - und 4-formylpyridin (H3FoPyS, H4FoPyS) führt zu Semicarbazonen. Die Reaktion von Acetylpyridin mit Thiophen-2-carboxaldehyd ermöglichte 2-Chlor-6-ethoxy-4-β-(2-thienyl)acryloylpyridin, das mit Malonitril und Ethanolreflux in Gegenwart von Piperidin als Katalysator die Herstellung des Cyanoaminopyranderivats ermöglichte.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1122-54-9
Summenformel C7H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 121.139
MDL-Nummer MFCD00006433
InChI-Schlüssel WMQUKDQWMMOHSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetylpyridine, methyl 4-pyridyl ketone, ethanone, 1-4-pyridinyl, ketone, methyl 4-pyridyl, 1-pyridin-4-yl ethan-1-one, 1-pyridin-4-yl ethanone, pyridine, 4-acetyl, 4-acetyl pyridine, 4-pyridyl methyl ketone, unii-g47437iow7
PubChem CID 14282
IUPAC-Name 1-Pyridin-4-ylethan
SMILES CC(=O)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetylpyridine
Schmelzpunkt 14°C to 16°C
Dichte 1.103
Siedepunkt 210°C to 212°C
Flammpunkt 104°C (219°F)
Brechungsindex 1.535
Menge 100 g
Beilstein 107629
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in alcohol.
Formelmasse 121.14
Reinheit (%) 98%