Learn More
4-Acetyldiphenylsulfid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11410571
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11410571
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20073.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10169-55-8
Summenformel C14H12OS
Molekulargewicht (g/mol) 228.31
MDL-Nummer MFCD00026227
InChI-Schlüssel XUDYHODVSUXRPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetyldiphenyl sulfide, 1-4-phenylthio phenyl ethanone, 4-acetyl diphenyl sulfide, 4'-phenylthio acetophenone, 1-4-phenylsulfanyl phenyl ethanone, 1-4-phenylsulfanylphenyl ethanone, 1-4-phenylthio phenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-phenylthio phenyl, 1-acetyl-4-phenylthiobenzene
PubChem CID 66287
IUPAC-Name 1-(4-Phenylsulfanylphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(SC2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetyldiphenyl sulfide
Schmelzpunkt 64°C to 68°C
Siedepunkt 183°C to 184°C (3 mmHg)
Geruch Odorless
Menge 5 g
Beilstein 2049296
Formelmasse 228.32
Reinheit (%) 97%