Learn More
4-Acetylbenzoesäure, Mikromol™
Artikelnummer. 30050458
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050458 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30050458 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0002.080025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Acetylbenzoesäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetylbenzoic Acid
CAS 586-89-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Acetylbenzoic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H8 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 4-Acetylbenzoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC-Name 4-Acetylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
Menge 25 mg
Formelmasse 164,0473 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit