Learn More
4-Acetylbenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Acetylbenzoic acid was used in the preparation of an ester-derivative of paclitaxel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Acetylbenzoesäure wurde bei der Herstellung eines Esterderivats von Paclitaxel verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Acetylbenzoic acid |
| Schmelzpunkt | 208°C to 212°C |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 2207355 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 164.16 |
| Reinheit (%) | ≥98% |