Learn More
4-Acetylaminoantipyrin 10 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317959
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30317959 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317959 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10011900AL10
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetylaminophenazone
CAS 83-15-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Acetylaminophenazone
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C13 H15 N3 O2
Konzentration 10 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 4-Acetylaminophenazone, Acetamide, N-(2,3-dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)- (9CI), Acetamide, N-antipyrinyl- (8CI), Antipyrine, 4-acetamido- (6CI,7CI), 4-(N-Acetylamino)antipyrine, 4-Acetamido-2,3-dimethyl-1-phenylpyrazol-5-one, 4-Acetamidoantipyrine, 4-Acetaminoantipyrine, 4-Acetoaminoantipyrine, 4-Acetylaminoantipyrine, Acetylaminoantipyrine, N-Acetyl-4-aminoantipyrine, N-Acetyl-4-aminophenazone, N-Antipyrinylacetamide, NSC 331807
InChI-Formel InChI=1S/C13H15N3O2/c1-9-12(14-10(2)17)13(18)16(15(9)3)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3,(H,14,17)
SMILES CN1N(C(=O)C(=C1C)NC(=O)C)c2ccccc2
IUPAC-Name N-(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazol-4-yl)acetamid
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 245.28
Menge 1 mL
Formelmasse 245,1164 g/mol