Learn More
4-Acetylamino-2-Chlorphenol, TRC
Artikelnummer. 30138440
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138440 5 g 5 Gramm
30135682 1 g 1 Gramm
17934065 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138440 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1681755G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3964-54-3
Summenformel C8 H8 Cl N O2
Molekulargewicht (g/mol) 185.61
Synonym N-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)-acetamide, Paracetamol Imp. C (EP), 3-Chloro-4-hydroxyacetanilide
IUPAC-Name N-(3-chlor-4-hydroxyphenyl)acetamid
SMILES CC(=O)Nc1ccc(O)c(Cl)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)-acetamide (3-Chloro-4-hydroxyacetanilide)
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H8ClNO2/c1-5(11)10-6-2-3-8(12)7(9)4-6/h2-4,12H,1H3,(H,10,11)
Formelmasse 185.0244