missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Acetylbiphenyl, Mikromol
Beschreibung
4-Acetylbiphenyl
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-acetyl biphenyl |
| CAS | 92-91-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4-acetyl biphenyl |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C14 H12 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Felbinac Imp. A (EP), (1-[1,1'-Biphenyl]-4-yl)ethanone, 1,1'-Biphenyl-4-yl methyl ketone, 1-(4-Phenylphenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-phenylbenzene, 1-Biphenyl-4-ylethanone, 4-Acetyl-1,1'-biphenyl, 4-Acetylbiphenyl, 4-Biphenylyl methyl ketone, 4-Ethanoylbiphenyl, 4'-Phenylacetophenone, Methyl 4-biphenylyl ketone, NSC 1875, p-Acetylbiphenyl, p-Phenylacetophenone, Felbinac Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H12O/c1-11(15)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | 1-(4-Phenylphenyl)ethanon |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?