Learn More
4-Acetyl-4'-Methoxydiphenylether, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11382277
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11382277 5 g 5 Gramm
11372277 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382277 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09829.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54916-28-8
Summenformel C15H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 242.274
MDL-Nummer MFCD00052928
InChI-Schlüssel ICXPZMQQZWKKMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetyl-4'-methoxydiphenyl ether, 1-4-4-methoxyphenoxy phenyl ethanone, 1-4-4-methoxyphenoxy phenyl ethan-1-one, 4'-4-methoxyphenoxy acetophenone, 1-acetyl-4-4-methoxyphenoxy benzene, 1-4-4-methoxy-phenoxy-phenyl, maybridge1_003245, 4-acetyl-4'-methoxydiphenylether, 1-4-4-methoxy-phenoxy-phenyl-ethanone
PubChem CID 2777253
IUPAC-Name 1-[4-(4-Methoxyphenoxy)phenyl]ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetyl-4'-methoxydiphenyl ether
Schmelzpunkt 56°C to 58°C
Siedepunkt 198°C to 201°C (2 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 2115929
Formelmasse 242.28
Reinheit (%) 97%