Learn More
Alfa Aesar™ 4-Acetyl-2-Fluorbenzolboronsäure-Pinacolester, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62256.03
Additional Details : Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15447216
  • 632.31 CHF / 1 Gramm
Verfügbar ab
29-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1807685-51-3
264.103
4-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
1-[3-Fluor-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethanon
C14H18BFO3
QRPSPYZFNHVURF-UHFFFAOYSA-N
75487161
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)C(=O)C)F
Spezifikation
4-Acetyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
1807685-51-3
4-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)C(=O)C)F
264.103
264.1
96%
1g
C14H18BFO3
QRPSPYZFNHVURF-UHFFFAOYSA-N
1-[3-Fluor-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethanon
75487161
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation