Learn More
4-Acetoxystyrol, TRC
Artikelnummer. 30323407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30323407 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323407 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA16429010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetoxystyrene
CAS 2628-16-2
Summenformel C10H10O2
Menge 10 g
Synonym 4-Acetoxystyrene, 4-Ethenylphenol acetate, 4-Vinylphenyl Acetate, PACS, p-Acetoxystyrene
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O2/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)12-8(2)11/h3-7H,1H2,2H3
SMILES CC(=O)Oc1ccc(C=C)cc1
IUPAC-Name (4-Ethenylphenyl) acetat
Molekulargewicht (g/mol) 162.19
Formelmasse 162.0681