Learn More
4-Acetoxybenzoesäure, Mikromol™
Artikelnummer. 30050172
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30050172 25 mg 25 Milligramm
30051060 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050172 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0133.110025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Acetoxybenzoesäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetoxybenzoic Acid
CAS 2345-34-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Acetoxybenzoic Acid
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C9 H8 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 4-(Acetyloxy)benzoic Acid, Benzoic acid, p-hydroxy-, acetate (6CI,7CI,8CI), 4-(Acetyloxy)benzoic acid, 4-Acetoxybenzoic acid, 4-Carboxyphenyl acetate, NSC 11340, p-Acetoxybenzoic acid, p-Acetyloxybenzoic acid, p-Carboxyphenyl acetate, p-Hydroxybenzoic acid acetate
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
SMILES CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC-Name 4-Acetyloxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Menge 25 mg
Formelmasse 180.0423 g/mol