Learn More
4-Acetoxy-3-Methoxycinnaminsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080712
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2596-47-6
C12H12O5
236.223
MFCD00014378
IHKNVZISLLDMOR-GQCTYLIASA-N
acetylferulic acid, 4-acetoxy-3-methoxycinnamic acid, 3-methoxy-4-acetoxycinnamic acid, 3-4-acetoxy-3-methoxyphenyl acrylic acid, cinnamic acid, 4-acetoxy-3-methoxy, acetylated ferulic acid, cinnamic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, acetate, 2-propenoic acid, 3-4-acetyloxy-3-methoxyphenyl, 2e-3-4-acetyloxy-3-methoxyphenyl prop-2-enoic acid
5354677
CHEBI:86582
(E)-3-(4-Acetyloxy-3-methoxyphenyl)prop-2-ensäure
CC(=O)OC1=C(C=C(C=C1)C=CC(=O)O)OC
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2596-47-6
C12H12O5
236.223
MFCD00014378
IHKNVZISLLDMOR-GQCTYLIASA-N
acetylferulic acid, 4-acetoxy-3-methoxycinnamic acid, 3-methoxy-4-acetoxycinnamic acid, 3-4-acetoxy-3-methoxyphenyl acrylic acid, cinnamic acid, 4-acetoxy-3-methoxy, acetylated ferulic acid, cinnamic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, acetate, 2-propenoic acid, 3-4-acetyloxy-3-methoxyphenyl, 2e-3-4-acetyloxy-3-methoxyphenyl prop-2-enoic acid
5354677
CHEBI:86582
(E)-3-(4-Acetyloxy-3-methoxyphenyl)prop-2-ensäure
CC(=O)OC1=C(C=C(C=C1)C=CC(=O)O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Acetoxy-3-methoxycinnamic acid
Schmelzpunkt 193°C to 196°C
Geruch Odorless
Menge 1 g
Beilstein 2218026
Formelmasse 236.22
Reinheit (%) ≥98%