Learn More
4-Acetamidophenylsulfonylazid, TRC
Artikelnummer. 30323018
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30323018 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323018 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA15852510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetamidophenylsulfonyl Azide
CAS 2158-14-7
Summenformel C8H8N4O3S
Menge 10 g
Synonym N-Acetylsulfanilyl Azide, 4-(Acetylamino)benzenesulfonyl Azide, 4-Acetamidobenzenesulfonyl Azide, NSC 82543, p-Acetamidobenzenesulfonyl Azide
InChI-Formel InChI=1S/C8H8N4O3S/c1-6(13)10-7-2-4-8(5-3-7)16(14,15)12-11-9/h2-5H,1H3,(H,10,13)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
IUPAC-Name N-(4-azidosulfonylphenyl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 240.24
Formelmasse 240.0317