missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Acetamidophenyl Beta-D-Glucuronid-Natriumsalz, TRC

Artikelnummer. 30135266
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135266 50 mg 50 Milligramm
30008870 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30135266 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA15850050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 120595-80-4
Summenformel C14 H16 N O8 . Na
Molekulargewicht (g/mol) 349.27
Synonym β-D-Glucopyranosiduronic acid, 4-(acetylamino)phenyl, sodium salt (1:1), β-D-Glucopyranosiduronic acid, 4-(acetylamino)phenyl, monosodium salt (9CI), 4-Acetamidophenyl β-D-glucuronide sodium salt, N-Acetyl-4-aminophenol glucuronide sodium salt, Acetaminophen glucuronide sodium salt, Paracetamol glucuronide sodium, Paracetamol β-D-glucuronide sodium salt, Paracetamol O-glucuronide sodium
IUPAC-Name Natrium; (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(4-Paracetamidophenoxy)-3,4,5-Trihydroxyoxan-2-Carboxylat
SMILES [Na+].CC(=O)Nc1ccc(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)[O-])cc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Acetamidophenyl beta-D-Glucuronide, Sodium Salt
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H17NO8.Na/c1-6(16)15-7-2-4-8(5-3-7)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21;/h2-5,9-12,14,17-19H,1H3,(H,15,16)(H,20,21);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
Formelmasse 349.0774
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.