Learn More
4-Acetamidophenol, 98%, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar A11240.36
Menge 500g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11359439
  • 69.78 CHF / 500 Gramm
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Cyclooxygenase inhibitor and widely used analgesic. 4-Acetamidophenol formulated pharmaceutical products are used as antiinfectant, analgesic, anti rheumatic and antipyretic. It is used as an intermediate in organic synthesis, hydrogen peroxide stabilizer and photographic chemicals.
Solubility
Soluble in alcohol, dimethylformamide, ethylene dichloride, acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in water and ether.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, acids and alkali metals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
103-90-2
151.17
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
1983
N-(4-hydroxyphenyl)acetamide
C8H9NO2
MFCD00002328
acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol
CHEBI:46195
CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
4-Acetamidophenol
1.293
MFCD00002328
2208089
acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
N-(4-hydroxyphenyl)acetamide
1983
151.17
103-90-2
C8H9NO2
500g
14,47
Soluble in alcohol,dimethylformamide,ethylene dichloride,acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in water and ether.
CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1
151.17
CHEBI:46195
98%
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 4-Acetamidophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetaminophen
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation