Learn More
Alfa Aesar™ 4-Acetamidobensulfonylchlorid, 98+%
Artikelnummer. 11424503
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424503 1000 g 1000 Gramm
11434503 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424503 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. A11511.0B
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Anwendungen
N-Acetylsulfanilylchlorid wird bei der Herstellung von Sulfanilamid und seinen Derivaten, die Zwischenprodukte zur Herstellung von Sulfa-Medikamenten sind, verwendet. Sie werden zur Prävention und Behandlung von bakteriellen Infektionen, Diabetes mellitus, Ödemen, Hypertonie und Gicht eingesetzt. Es wird auch als pharmazeutischer Rohstoff verwendet. N-Acetylsulfanilylchlorid, das in den Bereichen Farbstoffe und Medizin weit verbreitet ist, wird hauptsächlich für die Herstellung von Sulfanilamid, Sulfanilylureal, Sulfatolamid, Sulphatiourea, Sulfaguanidin und Sulfacetamid usw. verwendet.
Löslichkeit
Es ist leicht im Wasser löslich. Aber löslich in Benzol, Chloroform und Äther.
Hinweise
Stabil unter normalen Bedingungen. Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-60-8
Summenformel C8H8ClNO3S
Molekulargewicht (g/mol) 233.67
MDL-Nummer MFCD00007442
InChI-Schlüssel GRDXCFKBQWDAJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetylsulfanilyl chloride, 4-acetamidobenzene-1-sulfonyl chloride, dagenan chloride, 4-acetylamino benzenesulfonyl chloride, 4-acetamidophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-acetylamino, acetylsulfanilyl chloride, p-acetamidobenzenesulfonyl chloride, n-acetylsulphanilyl chloride, p-acetaminobenzenesulfonyl chloride
PubChem CID 8481
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetamidobenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt ∼146°C (decomposition)
Menge 1000 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 746676
Merck Index 14,103
IUPAC-Name 4-Acetamidobenzolsulfonylchlorid
Formelmasse 233.67
Reinheit (%) ≥98%