Learn More
4-Acetamidoacetophenon 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10238753 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10238753 5 g Glasflasche 5 Gramm
10025343 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10238753 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 391820050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2719-21-3 | C10H11NO2 | 177.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2719-21-3
Summenformel C10H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 177.2
MDL-Nummer MFCD00014965
InChI-Schlüssel WECHHDJTILFYQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-acetamidoacetophenone, n-4-acetylphenyl acetamide, 4-acetamidoacetophenone, n-p-acetylphenyl acetamide, acetamide, n-4-acetylphenyl, p-acetylaminoacetophenone, 4-acetylacetanilide, 4'-acetylacetanilide, p-acetamidoacetophenone, 4-acetamido-acetophenone
PubChem CID 75937
IUPAC-Name N-(4-Acetylphenyl)acetamid
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetamidoacetophenone
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 166°C to 170°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COC6H4NHCOCH3
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in benzene
Formelmasse 177.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Acetamidoacetophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.