Learn More
Invitrogen™ 4-Acetamido-4'-Maleimidystilbene-2,2'-Disulfonsäure, Dinatriumsalz
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Beschreibung
Unsere 4-Acetamid-4'-maleimidylstilbene-2,2'-disulfonsäure ist ein thiolreaktives wasserlösliches Reagenz mit hoher Polarität und Membranundurchlässigkeit. Dieser polysulfonierte Farbstoff ist nützlich, um zu bestimmen, ob Thiol-haltige Proteine und Polypeptidketten an der extrazellulären oder zytoplasmatischen Membranoberfläche exponiert werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 25 mg |
| Produkttyp | 4-Acetamido-4'-Maleimidystilbene-2,2'-Disulfonsäure |
| Inhalt und Lagerung | Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C). |
| Chemische Reaktivität | Thiol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Reaktiver Teil | Maleimid |
| Marker oder Farbstoff | Stilben |
| Markertyp | Klassische Farbstoffe |