Learn More
4'-Acetamido-3'-bromacetophenon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11391987
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11391987
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07626.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101209-08-9
Summenformel C10H10BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 256.10
MDL-Nummer MFCD00051781
InChI-Schlüssel PMYJAVHDFDKJBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetamido-3-bromoacetophenone, 4'-acetamido-3'-bromoacetophenone, n-4-acetyl-2-bromophenyl acetamide, 4-acetyl-2-bromoacetanilide, 4'-acetamido-3-bromoacetophenone, 3'-bromo-4'-acetaminoacetophenone, n-2-bromo-4-acetylphenyl acetamide, n-4-acetyl-2-bromo-phenyl acetamide, n-4-acetyl-2-bromo-phenyl-acetamide
PubChem CID 3682474
IUPAC-Name N-(4-Acetyl-2-Bromphenyl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1=C(Br)C=C(C=C1)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Acetamido-3'-bromoacetophenone
Schmelzpunkt 139°C to 141°C
Menge 5 g
Beilstein 3272108
Formelmasse 256.1
Reinheit (%) 98%