Learn More
4'-Acetamido-2'-methylacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441520
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11441520 25 g 25 Gramm
11431520 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441520 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26933.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 34956-31-5 | C11H13NO2 | 191.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34956-31-5
Summenformel C11H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 191.23
MDL-Nummer MFCD02258876
InChI-Schlüssel PTARWPNYVATTDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-acetyl-3-methylphenyl acetamide, 4'-acetamido-2'-methylacetophenone, 4-acetamido-2-methylacetophenone, pubchem12562, 4'-acetyl-3'-methylacetoanilide, n-4-acetyl-3-methyl-phenyl-acetamide, 4\\'-acetamido-2\\'-methylacetophenone, n-4-ethanoyl-3-methyl-phenyl ethanamide, acetamide, n-4-acetyl-3-methylphenyl
PubChem CID 2737381
IUPAC-Name N-(4 -acetyl-3 -Methylphenyl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC(C)=C(C=C1)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
Schmelzpunkt 137°C to 140°C
Menge 25 g
Formelmasse 191.23
Reinheit (%) 97%