Learn More
4-(9-Carbazolylmethyl)-benzolboronsäurepinakolester, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15489705
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
15489705 1 g 1 Gramm
15499705 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15489705 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H52285.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1315281-51-6
Summenformel C25H26BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 383.298
MDL-Nummer MFCD18827487
InChI-Schlüssel AKZHQKVQCWCVBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzyl-9h-carbazole, 4-9-carbazolylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 9-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl-9h-carbazole, 9-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl carbazole, amtb382, 9-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl-9h-carbazole
PubChem CID 71306542
IUPAC-Name 9-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Phenyl]Methyl]Carbazol
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CN3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C53
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-(9-Carbazolylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Formelmasse 383.3
Reinheit (%) 95%