Learn More
4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10696932 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10696932 1 g Glasflasche 1 Gramm
10247113 5 g Glasflasche 5 Gramm
15169203 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10696932 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 158320010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00 CHF
    144.65 CHF / 1 Gramm
    Sparen 16.35 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1662-01-7 | C24H16N2 | 332.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1662-01-7
Summenformel C24H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 332.39
MDL-Nummer MFCD00004976
InChI-Schlüssel DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym bathophenanthroline, 1,10-phenanthroline, 4,7-diphenyl, bphen, 1,10-bathophenanthroline, bathophenanthrolin, bathophenanthrolin german, unii-4a2b091f0g, 4,7-diphenyl-1,10-diazaphenanthrene, gnf-pf-4554, 4,7-diphenylpyridino 3,2-h quinoline
PubChem CID 72812
ChEBI CHEBI:77995
IUPAC-Name 4,7-Diphenyl-1,10-Phenanthroplin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC4=C(C=CN=C4C3=NC=C2)C5=CC=CC=C5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 7-Diphenyl-1, 10-phenanthroline
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 218.0°C to 221.0°C
Farbe Rosa bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 332.39
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle oder kristalline Masse