Learn More
4,7-Dimethyl-4-Octanol, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11449686
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11449686 1 g 1 Gramm
11459686 5 g 5 Gramm
11469686 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449686 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20225.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19781-13-6
Summenformel C10H22O
Molekulargewicht (g/mol) 158.285
MDL-Nummer MFCD00046603
InChI-Schlüssel OTISWHNJCUMBFI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 89224
IUPAC-Name 4,7-Dimethyloctan-4-ol
SMILES CCCC(C)(CCC(C)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,7-Dimethyl-4-octanol
Menge 1 g
Synonym 4,7-dimethyl-4-octanol, 4-octanol, 4,7-dimethyl, 2,5-dimethyl-5-octanol, acmc-20amr9, 2.5-dimethyloctanol-5, 4-octanol,4,7-dimethyl
Formelmasse 158.29
Reinheit (%) 99%