Learn More
4,7-Dihydro-2,2-dimethyl-1,3-dioxepin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepine |
| CAS | 1003-83-4 |
| Summenformel | C7 H12 O2 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 1,3-Dioxepin, 4,7-dihydro-2,2-dimethyl-, 4,7-Dihydro-2,2-dimethyl-1,3-dioxepin, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxacyclohept-5-ene, 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepin, NSC 693424, 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H12O2/c1-7(2)8-5-3-4-6-9-7/h3-4H,5-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)OCC=CCO1 |
| IUPAC-Name | 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 128.169 |
| Formelmasse | 128.0837 |