Learn More
4,7-Difluor-1H-Indol-2-Carboxylsäure, TRC
Artikelnummer. 30377679
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30377679 50 mg
30372161 10 mg
30373848 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30377679 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45817850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 247564-67-6
Summenformel C9H5NO2F2
Molekulargewicht (g/mol) 197.14
SMILES OC(=O)c1cc2c(F)ccc(F)c2[nH]1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,7-difluoro-1H-indole-2-carboxylic Acid
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H5F2NO2/c10-5-1-2-6(11)8-4(5)3-7(12-8)9(13)14/h1-3,12H,(H,13,14)
Formelmasse 197.0288