Learn More
4,7-Dichloroquinolin, TRC
Artikelnummer. 30387966
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30387966 25 g -
30380942 5 g 5 Gramm
30381668 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30387966 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43606025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-98-6
Summenformel C9 H5 Cl2 N
Molekulargewicht (g/mol) 198.05
Synonym 4,7-Dichloroquinoline, Quinoline, 4,7-dichloro-, NSC 593
IUPAC-Name 4,7-Dichlorchinolin
SMILES Clc1ccc2c(Cl)ccnc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,7-Dichloroquinoline
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
Formelmasse 196.9799