Learn More
4,7-Dichlorchinolin, Mikromol™
Artikelnummer. 17992706
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17992706 25 mg 25 Milligramm
17912266 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17992706 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0617.030025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4,7-Dichlorchinolin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,7-Dichloroquinoline
CAS 86-98-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4,7-Dichloroquinoline
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H5 Cl2 N
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 4,7-Dichloroquinoline, Quinoline, 4,7-dichloro-, NSC 593, Chloroquine Related Compound A, Hydroxychloroquine Sulfate Impurity G, Hydroxychloroquine Impurity G
InChI-Formel InChI=1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
SMILES Clc1ccc2c(Cl)ccnc2c1
IUPAC-Name 4,7-Dichlorchinolin
Molekulargewicht (g/mol) 198.05
Menge 25 mg
Formelmasse 196,9799 g/mol