Learn More
4,7-Dichlorchinolin, Mikromol™
Description
4,7-Dichlorchinolin
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4,7-Dichloroquinoline |
| CAS | 86-98-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4,7-Dichloroquinoline |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C9 H5 Cl2 N |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 4,7-Dichloroquinoline, Quinoline, 4,7-dichloro-, NSC 593, Chloroquine Related Compound A, Hydroxychloroquine Sulfate Impurity G, Hydroxychloroquine Impurity G |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H |
| SMILES | Clc1ccc2c(Cl)ccnc2c1 |
| IUPAC-Name | 4,7-Dichlorchinolin |
| Show More |