Learn More
4,7-Dichlorchinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498566
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498566 100 g 100 Gramm
11488566 25 g 25 Gramm
11408576 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498566 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15985.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 86-98-6 | C9H5Cl2N | 198.046 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
4,7-Dichlorchinolin wird als Chloroquin-Phosphat-Zwischebnprodukt für Medikamente verwendet. Wird auch bei der Synthese von hybriden Aminochinolin-Triazin-Derivaten verwendet, die eine antimikrobielle Aktivität zeigen. Wird darüber hinaus bei der Synthese neuartiger Oxazolidinone als antimikrobieller Wirkstoff eingesetzt, der Wirksamkeit gegen häufig vorkommende Bakterienstämme zeigt.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-98-6
Summenformel C9H5Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 198.046
MDL-Nummer MFCD00006774
InChI-Schlüssel HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6866
IUPAC-Name 4,7-Dichlorchinolin
SMILES C1=CC2=C(C=CN=C2C=C1Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,7-Dichloroquinoline
Schmelzpunkt 83°C to 87°C
Siedepunkt 148°C (10 mmHg)
Flammpunkt 164°C (327°F)
Menge 100 g
Beilstein 125359
Synonym quinoline, 4,7-dichloro, 4,7-dichloro-quinoline, unii-z61o2heq2j, z61o2heq2j, 4,7dichloroquinoline, pubchem5880, 4.7-dichloroquinoline, 4,7 dichloroquinoline, quinoline,7-dichloro, amodiaquine impurity 1
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 198.05
Reinheit (%) 98%