Learn More
4-[6-(Tributylstannyl)-2 -pyridinyl]Morpholin, 95 %, Maybridge
Marke: Maybridge CC38341CB
Additional Details : CAS : 869901-24-6 Gewicht : 0.01250kg Transport : UN number : 2788 Chem class : 6.1 Pack group : II
Menge | 250mg |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
869901-24-6 | |
453.258 | |
LDERBIPTTICDSG-UHFFFAOYSA-N | |
18525739 | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=N1)N2CCOCC2 |
C21H38N2OSn | |
MFCD08271894 | |
4-6-tributylstannyl pyridin-2-yl morpholine, 4-6-tributylstannyl-2-pyridinyl morpholine, pubchem21425, 4-6-tributylstannanyl-pyridin-2-yl-morpholine, morpholine,4-6-tributylstannyl-2-pyridinyl | |
Tributyl-(6-morpholin-4-ylpyridin-2-yl)stannan |
Spezifikation
4-[6-(Tributylstannyl)-2-pyridinyl]morpholine | |
250mg | |
94.5 | |
95% | |
MFCD08271894 | |
LDERBIPTTICDSG-UHFFFAOYSA-N | |
Tributyl-(6-morpholin-4-ylpyridin-2-yl)stannan | |
18525739 | |
95% |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
869901-24-6 | |
100.0 | |
C21H38N2OSn | |
4-6-tributylstannyl pyridin-2-yl morpholine, 4-6-tributylstannyl-2-pyridinyl morpholine, pubchem21425, 4-6-tributylstannanyl-pyridin-2-yl-morpholine, morpholine,4-6-tributylstannyl-2-pyridinyl | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=N1)N2CCOCC2 | |
453.258 | |
453.25 |