Learn More
4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10739605
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10739605 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10317684 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10739605 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC62701CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 906353-00-2
Summenformel C12H10N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 230.22
MDL-Nummer MFCD09817529
InChI-Schlüssel PPGBPVGCYRDKMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzoic acid, 4-6-methylpyrazin-2-yloxy benzoic acid
PubChem CID 24229686
SMILES CC1=CN=CC(OC2=CC=C(C=C2)C(O)=O)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 4-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoic acid
Formelmasse 230.22
Reinheit (%) 97%