Learn More
4-(6-Hydrazino-4-pyrimidinyl)morpholin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10496794
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10496794
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO08619DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 5767-36-2
Summenformel C8H13N5O
Molekulargewicht (g/mol) 195.226
InChI-Schlüssel XWDNLTCJJYYYCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-6-hydrazinylpyrimidin-4-yl morpholine, 4-6-hydrazinopyrimidin-4-yl morpholine, morpholine, 4-6-hydrazinyl-4-pyrimidinyl, 4-6-hydrazino-4-pyrimidinyl morpholine, 6-morpholin-4-ylpyrimidine-4-ylhydrazine, 4-6-hydrazino-pyrimidin-4-yl-morpholine, 6-morpholin-4-yl-pyrimidin-4-yl-hydrazine
PubChem CID 13393622
IUPAC-Name (6-Morpholin-4-ylpyrimidin-4-yl)hydrazin
SMILES C1COCCN1C2=CC(=NC=N2)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(6-Hydrazino-4-pyrimidinyl)morpholine
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 195.22
Reinheit (%) 95%