Learn More
4-(6-Hydrazino-4 -pyrimidinyl)Morpholin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15486427
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15486427
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33589.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5767-36-2
Summenformel C8H13N5O
Molekulargewicht (g/mol) 195.226
MDL-Nummer MFCD11655642
InChI-Schlüssel XWDNLTCJJYYYCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-6-hydrazinylpyrimidin-4-yl morpholine, 4-6-hydrazinopyrimidin-4-yl morpholine, morpholine, 4-6-hydrazinyl-4-pyrimidinyl, 4-6-hydrazino-4-pyrimidinyl morpholine, 6-morpholin-4-ylpyrimidine-4-ylhydrazine, 4-6-hydrazino-pyrimidin-4-yl-morpholine, 6-morpholin-4-yl-pyrimidin-4-yl-hydrazine
PubChem CID 13393622
IUPAC-Name (6-Morpholin-4-ylpyrimidin-4-yl)hydrazin
SMILES C1COCCN1C2=CC(=NC=N2)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(6-Hydrazino-4-pyrimidinyl)morpholine
Schmelzpunkt 162°C to 163°C
Menge 250 mg
Formelmasse 195.22
Reinheit (%) 96%