Learn More
4,6-Dimethyl-2-pyron, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10157713 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10157713 1 g Glasflasche 1 Gramm
10115940 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10157713 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 295350010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 675-09-2 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 675-09-2
Summenformel C7H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.14
MDL-Nummer MFCD00075555
Synonym 4,6-dimethyl-2-pyrone, 4,6-dimethyl-2h-pyran-2-one, mesitene lactone, 4,6-dimethylcoumalin, 2h-pyran-2-one, 4,6-dimethyl, 4,6-dimethyl-alpha-pyrone, 4,6-dimethyl-pyran-2-one, 2,4-dimethyl-alpha-pyrone, 2,4-dimethyl-.alpha.-pyrone, 4,6-dimethyl-.alpha.-pyrone
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 6-Dimethyl-2-pyrone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 48°C to 50°C
Farbe Gelb
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Masse mit niedrigem Schmelzpunkt