missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,6-Dihydroxypyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3778301
32.13 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1193-24-4
C4H4N2O2
112.09
MFCD00016733
DUFGYCAXVIUXIP-UHFFFAOYSA-N
4,6-dihydroxypyrimidine, pyrimidine-4,6-diol, 4,6-pyrimidinediol, 6-hydroxy-4 1h-pyrimidinone, 4 1h-pyrimidinone, 6-hydroxy, 4 3h-pyrimidinone, 6-hydroxy, 6-hydroxypyrimidin-4 3h-one, 6-hydroxy-1h-pyrimidin-4-one, 4,6-dihydroxypyrimidin, 6-hydroxy-4-pyrimidinone
14512
OC1=CC(=O)NC=N1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1193-24-4
C4H4N2O2
112.09
MFCD00016733
DUFGYCAXVIUXIP-UHFFFAOYSA-N
4,6-dihydroxypyrimidine, pyrimidine-4,6-diol, 4,6-pyrimidinediol, 6-hydroxy-4 1h-pyrimidinone, 4 1h-pyrimidinone, 6-hydroxy, 4 3h-pyrimidinone, 6-hydroxy, 6-hydroxypyrimidin-4 3h-one, 6-hydroxy-1h-pyrimidin-4-one, 4,6-dihydroxypyrimidin, 6-hydroxy-4-pyrimidinone
14512
OC1=CC(=O)NC=N1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4, 6-Dihydroxypyrimidine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Gelb bis orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 26,444
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.5g/L water (20° c)
IUPAC-Name 4-Hydroxy-1H-Pyrimidin-6-on
Formelmasse 112.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,6-Dihydroxypyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'